3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 317 DKK
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon 98%
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Smeltepunkt: 128…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061287
CAS-nummer: 178374-78-2