3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 3930 DKK
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02691223
CAS-nummer: 76041-73-1