2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2824-1G PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA 1120 DKK
APOSPC2824-1G APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₇FN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741368
CAS-nummer: 1992-90-1