5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 110 DKK
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formel: C4H3FN2O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00223674
CAS-nummer: 671-35-2