(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 2520 DKK
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇FOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032275
CAS-nummer: 957059-61-9