3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28219-1G PC28219-5G
APOSPC28219-1GEA 3340 DKK
APOSPC28219-1G APOSPC28219-5G
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185873
CAS-nummer: 1214328-79-6