2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28212-1G PC28212-5G
APOSPC28212-1GEA 1360 DKK
APOSPC28212-1G APOSPC28212-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₀H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152727
CAS-nummer: 366-78-9