2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28211-1G PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA 2030 DKK
APOSPC28211-1G APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152771
CAS-nummer: 24115-19-3