2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28205-1G PC28205-5G
APOSPC28205-1GEA 2030 DKK
APOSPC28205-1G APOSPC28205-5G
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₀H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18426512
CAS-nummer: 1263063-10-0