2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 1430 DKK
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112485
CAS-nummer: 453560-74-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III