N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28174-1G PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA 1360 DKK
APOSPC28174-1G APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Formel: C₉H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01314643
CAS-nummer: 296277-59-3