1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28169-1G PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA 2030 DKK
APOSPC28169-1G APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665213
CAS-nummer: 339096-62-7