4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 2030 DKK
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₅ClF₃N₃
Molekylvægt: 259.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140056
CAS-nummer: 204394-70-7