2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
PC28148-1G PC28148-5G
APOSPC28148-1GEA 2520 DKK
APOSPC28148-1G APOSPC28148-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 229.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02571238
CAS-nummer: 116757-91-6