3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28144-1G PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA 1360 DKK
APOSPC28144-1G APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871638
CAS-nummer: 71682-89-8