1,1-Difluorethylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1-Difluoroethene, Vinylidene fluoride
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 3490 DKK
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluorethylen 99%
1,1-Difluorethylen
Formel: C₂H₂F₂
Molekylvægt: 64.03 g/mol
Kogepunkt: –83 °C
Smeltepunkt: –144 °C
Massefylde: 0.617 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: <–60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000448
CAS-nummer: 75-38-7
UN nummer: 1959
ADR: 2.1