Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 2520 DKK
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Formel: C₈H₃F₅O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659554
CAS-nummer: 452905-58-7