2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 2730 DKK
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formel: C₄H₆F₂O₂
Kogepunkt: 105 °C
Massefylde: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069133
CAS-nummer: 1550-44-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,II