4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 898 DKK
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738989
CAS-nummer: 101048-76-4