3-Fluor-5-methoxybenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 513 DKK
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluor-5-methoxybenzylbromid 97%
3-Fluor-5-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741378
CAS-nummer: 914637-29-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III