2-Fluorphenylmethylsulfon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 164 DKK
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorphenylmethylsulfon
2-Fluorphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
Molekylvægt: 174.2 g/mol
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094199
CAS-nummer: 654-47-7