2-Fluorthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 676 DKK
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorthioanisol
2-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 197…199 °C
Massefylde: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093762
CAS-nummer: 655-20-9