2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27881-1G PC27881-5G
APOSPC27881-1GEA 1920 DKK
APOSPC27881-1G APOSPC27881-5G
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 264276-42-8