3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-bromo-4-fluorotoluene
PC2787-1G PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 164 DKK
APOSPC2787-1G APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.0400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094193
CAS-nummer: 502496-36-8