Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC27856-100MG
PC27856-1G
PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA
3500
DKK
APOSPC27856-100MG
APOSPC27856-1G
APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₂₃H₁₈FNO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02682470 CAS-nummer: 433291-96-4 |