2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2783-5G
PC2783-25G
PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA
186
DKK
APOSPC2783-5G
APOSPC2783-25G
APOSPC2783-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094189 CAS-nummer: 502496-33-5 |