2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 164 DKK
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Smeltepunkt: 49…50 °C
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094186
CAS-nummer: 364-31-8