2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2777-1G PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA 1360 DKK
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Smeltepunkt: 135…140 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094185
CAS-nummer: 163734-01-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III