2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 164 DKK
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Smeltepunkt: 67 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094182
CAS-nummer: 320-75-2