5-Fluor-m-anisaldehyd 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 164 DKK
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluor-m-anisaldehyd 97+%
5-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 24…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741376
CAS-nummer: 699016-24-5