5-Brom-2-Fluoranilin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 447 DKK
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Brom-2-Fluoranilin 98+%
5-Brom-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 105 °C/12mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094181
CAS-nummer: 2924-09-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III