DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzen) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DFDNB
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 898 DKK
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzen) 97%
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzen)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formel: C₆H₂F₂N₂O₄
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007052
CAS-nummer: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II