trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 458 DKK
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 204…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010321
CAS-nummer: 147700-58-1