trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluorocinnamic acid
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 230 DKK
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 194…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010320
CAS-nummer: 112897-97-9