trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 578 DKK
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010318
CAS-nummer: 112898-33-6