2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 872 DKK
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Kogepunkt: 100…102 °C/8mmHg
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090999
CAS-nummer: 1744-43-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II