4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 273 DKK
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
Smeltepunkt: 185…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066338
CAS-nummer: 783-13-1