2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 262 DKK
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekylvægt: 235.03 g/mol
Smeltepunkt: 31…35 °C
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142822
CAS-nummer: 102429-07-2
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8 II