Bis(4-Fluorphenyl)sulfon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 589 DKK
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-Fluorphenyl)sulfon 98%
Bis(4-Fluorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
Molekylvægt: 254.26 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000350
CAS-nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4