4,4'-Difluorbiphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 393 DKK
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorbiphenyl 97%
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Molekylvægt: 190.19 g/mol
Kogepunkt: 254…255 °C
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000349
CAS-nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN nummer: 3152
ADR: 9 II
Merck Index: 13,03173