3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 1490 DKK
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Molekylvægt: 190.19 g/mol
Kogepunkt: 130 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 44415 °C
Massefylde: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039216
CAS-nummer: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN nummer: 3151
ADR: 9 II