α-Brom-3,4-difluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 719 DKK
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Brom-3,4-difluortoluen 97%
α-Brom-3,4-difluortoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
Kogepunkt: 59…61 °C/3,5mmHg
Massefylde: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009889
CAS-nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III