2,6-Difluorbenzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 393 DKK
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorbenzylamin 95%
2,6-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Kogepunkt: 174…177 °C
Massefylde: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010144
CAS-nummer: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III