3,4-Difluorbenzylalkohol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 176 DKK
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorbenzylalkohol 96%
3,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Massefylde: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010628
CAS-nummer: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3