2,5-Difluorbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 535 DKK
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorbenzylalkohol 98%
2,5-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Massefylde: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010627
CAS-nummer: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4