2,3-Difluorbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 164 DKK
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorbenzylalkohol 98%
2,3-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Massefylde: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010312
CAS-nummer: 75853-18-8