2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 578 DKK
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Smeltepunkt: 103…105 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094172
CAS-nummer: 137553-42-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III