2,4-Difluorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 654 DKK
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
2,4-Difluorbenzoylchlorid 97%
2,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Kogepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Massefylde: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000658
CAS-nummer: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II