3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,4-Difluorophenyl)hydrazine xhydrochloride, 3,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, 1-(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 164 DKK
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇ClF₂N₂
Smeltepunkt: ca 230 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094170
CAS-nummer: 875664-54-3