2-Chlor-5-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 197 DKK
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chlor-5-Fluorbenzonitril 98%
2-Chlor-5-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094168
CAS-nummer: 57381-56-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III